Etikkahappo 1 mol/l (1 N) vesiliuos biofarmaseuttiseen tuotantoon
Toimittaja: VWR Chemicals
6517.2500EA 63.3 EUR
6517.2500 6517.9025
Etikkahappo 1 mol/l (1 N) vesiliuos biofarmaseuttiseen tuotantoon
Etikkahappo
Kaava: H₃CCOOH
MW: 60,05 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00036152
CAS-numero: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/15/723115.jpg