Hait: Cleanroom Pens
6  results were found
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Kuvaus: These pens and markers eliminate the risks associated with surface sanitisation procedures.
Tarjous
Toimittaja: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Kuvaus: These pens and markers eliminate the risks associated with surface sanitisation procedures.
Tarjous
Toimittaja: MICRONOVA
Kuvaus: The industry standard, original pen style, fine point, permanent marker.
Toimittaja: MICRONOVA
Kuvaus: Micronova cleanroom pens feature low sodium, indelible ink and a special low particulate barrel to limit particle generation. Cleanroom irradiated Sha...
Toimittaja: MICRONOVA
Kuvaus: A permanent marker that gives the thinnest permanent line at 0,3 mm.
Tuoteluettelon nro: (NITRS-BPBP-1-BL_U)
Toimittaja: Nitritex
Kuvaus: BioClean™ Permaflow cleanroom pens have fade and water-resistant fast drying permanent ink and feature an alcohol-resistant label for easy cleaning wi...
UOM: 1 * 3 Items
Blocked
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom