Hait: Elektroditeline
15  results were found
SearchResultCount:"15"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (241-0114)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Harmaarautateline kahdelle elektrodille.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (662-1169)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Elektrodivarsi liikkuu tasaisesti lähes kaikkiin suuntiin. Siihen voidaan kiinnittää tukevasti jopa kolme elektrodia haluttuun asentoon. Pidikettä voi...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (662-0412)
Toimittaja: WTW
Kuvaus: Työtasolle tarkoitettu teline, jossa joustava elektrodipidike, soveltuu pH-yhdistelmäelektrodeille ja lämpötila-antureille.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (662-1155)
Toimittaja: SI Analytics
Kuvaus: Plastic receptacle with squeezing ring sealing and bayonet fastener for electrodes with 12 mm diameter.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (BELAH185090000)
Toimittaja: Bel-Art Products, a Part of SP
Kuvaus: This handy rack made from PP holds eight test tubes for storing and conditioning pH and ion electrodes.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (662-1137)
Toimittaja: Thermo Orion
Kuvaus: This electrode stand with 360° motion and cable management system holds up to five electrodes with 12 mm diameter. With weighted base, swing arm and e...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (HACH9260300)
Toimittaja: Hach
Kuvaus: Electrode storage bottle is used to store pH electrodes.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Thermo Orion
Kuvaus: These electrode holders can be used with the Star A series portable meter armor and storage sleeve to protect, transport and store sensors in the fiel...
Tuoteluettelon nro: (ORIOSTARA-AR)
Toimittaja: Thermo Orion
Kuvaus: This portable meter armor adds protection around the meter screen and includes a hand or belt strap that can be converted to built-in stand, pH electr...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (ORIOSTARA-CS)
Toimittaja: Thermo Orion
Kuvaus: This hard-sided field case can be used to protect, transport and store measuring equipment in the field.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (ORIOSTARA-BEA)
Toimittaja: Thermo Orion
Kuvaus: This meter-attached electrode stand can be used to easily place sensors in samples.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (ORIOSTARA-ELHD)
Toimittaja: Thermo Orion
Kuvaus: Use the Thermo Scientific™ Orion™ Star A series electrode holder with a meter-attached or swing arm electrode stand to organize your sensors for easie...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (ORIO081045)
Toimittaja: Thermo Orion
Kuvaus: These protective guards provide additional protection and weight for conductivity cells and DO probes.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (ORIOSTARA-HB)
Toimittaja: Thermo Orion
Kuvaus: This weighted base can be used with the meter-attached electrode stand for independent stand use and compatibility with any meter system.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (EUTEECPHELSTDC)
Toimittaja: EUTECH
Kuvaus: This electrode stand with swivel arm allows convenient hands-free operation. Holds up to four standard size electrodes and one ATC probe.
UOM: 1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom