2,3-Dichloromaleic anhydride 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO113440250EA 145 EUR
ACRO113440250 ACRO113441000 ACRO113440050
2,3-Dichloromaleic anhydride 97%
2,3-Dichloromaleic anhydride
Kaava: C₄Cl₂O₃
Sulamispiste: 115…117 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00005520
CAS-numero: 1122-17-4
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to light yellow Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Iron (Fe) ≤500 ppm
Lead (Pb) ≤500 ppm
Nickel (Ni) ≤100 ppm
Sulfur (S) ≤500 ppm