2,6-Di-tert-butyl-p-benzoquinone 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO167340250EA 239 EUR
ACRO167340250 ACRO167340050 ACRO167340010
2,6-Di-tert-butyl-p-benzoquinone 98%
2,6-Di-tert-butyl-p-benzoquinone
Kaava: C₁₄H₂₀O₂
MW: 220,31 g/mol
Kiehumispiste: 75…80 °C (,7 mmHg)
Sulamispiste: 65…68 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00001601
CAS-numero: 719-22-2
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Yellow to orange Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 70 °C
GC ≥97.5 %