1,1,1,3,3,3-Heksametyylidisilatsaanin litiumsuola 1 M in THF, AcroSeal™
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
209551000.EA 65.1 EUR
209551000. 209558000.
1,1,1,3,3,3-Heksametyylidisilatsaanin litiumsuola 1 M in THF, AcroSeal™
1,1,1,3,3,3-Heksametyylidisilatsaanin litiumsuola
Kaava: C₆H₁₈LiNSi₂
MW: 167,33 g/mol
Kiehumispiste: 65 °C (760 mmHg)
Tiheys: 0,9 g/cm³
Leimahduspiste: –21 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008261
CAS-numero: 4039-32-1
UN: 2924
ADR: 3,II
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Light yellow to amber Liquid
Strength 0.90 to 1.10 M