Norethindrone
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
ACRO262890010EA 99.8 EUR
ACRO262890010 ACRO262890050
Norethindrone
Norethindrone
Kaava: C₂₀H₂₆O₂
MW: 298,426 g/mol
Sulamispiste: 205…206 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00067596
CAS-numero: 68-22-4
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 205 to 208 °C
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105 °C, 3 h)
HPLC ≥97.5 %