Kvartsi, coarse wool 9-30 µm
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO393610100EA 33.3 EUR
ACRO393610100 ACRO393611000
Kvartsi, coarse wool 9-30 µm
Kvartsi
Kaava: SiO₂
MW: 60,08 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00217788
CAS-numero: 14808-60-7
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/83/16640583.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White Coarse fibers