Ethyl-4-chloro-8-cyanoquinoline-3-carboxylate 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO449680010EA 131 EUR
ACRO449680010 ACRO449680050
Ethyl-4-chloro-8-cyanoquinoline-3-carboxylate 97%
Ethyl-4-chloro-8-cyanoquinoline-3-carboxylate
Kaava: C₁₃H₉ClN₂O₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00173414
CAS-numero: 77173-67-2
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Light yellow to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 %
HPLC ≥96.0 %