5-Amino-2-(methylthio)pyrimidine 96%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO449820010EA 379 EUR
ACRO449820010 ACRO449822500
5-Amino-2-(methylthio)pyrimidine 96%
5-Amino-2-(methylthio)pyrimidine
Kaava: C₅H₇N₃S
MW: 141,19 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD10697095
CAS-numero: 42382-46-7
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Orange-red to red Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥95 %