Doxycycline hyclate 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO446060250EA 91.3 EUR
ACRO446060250 ACRO446060050 ACRO446061000
Doxycycline hyclate 97%
Doxycycline hyclate
Kaava: C₂₂H₂₄N₂O₈·HCl·0.5H₂O·0.5C₂H₆O
MW: 512,94 g/mol (503,94 anhy)
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD07357237
CAS-numero: 24390-14-5
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water 1.4 to 2.8 %
HPLC ≥96.0 %