5-Boc-1,4,6,7-tetrahydropyrazolo[4,3-c]pyridine 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO450020010EA 443 EUR
ACRO450020010
5-Boc-1,4,6,7-tetrahydropyrazolo[4,3-c]pyridine 97%
5-Boc-1,4,6,7-tetrahydropyrazolo[4,3-c]pyridine
Kaava: C₁₁H₁₇N₃O₂
MW: 223,28 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD08059268
CAS-numero: 230301-11-8
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %