Isoquinoline-3-carboxylic acid 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO454490010EA 130 EUR
ACRO454490010
Isoquinoline-3-carboxylic acid 97%
Isoquinoline-3-carboxylic acid
Kaava: C₁₀H₇NO₂
MW: 173,1681 g/mol
Sulamispiste: -170…171,5 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00075137
CAS-numero: 6624-49-3
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to light brown Solid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤10 %
HPLC ≥96.0 %