2-Fluoro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO455870050EA 531 EUR
ACRO455870050
2-Fluoro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
2-Fluoro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Kaava: C₈H₈BFO₄
MW: 197,96 g/mol
Sulamispiste: 127…129 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD08436034
CAS-numero: 603122-84-5
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %