1,3-Benzenedithiol 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
ACRO456100050EA 220 EUR
ACRO456100050 ACRO456100010
1,3-Benzenedithiol 95%
1,3-Benzenedithiol
Kaava: C₆H₆S₂
MW: 142,25 g/mol
Kiehumispiste: 128…129 °C (21hPa)
Sulamispiste: 24 °C
Tiheys: 1,24 g/cm³
Leimahduspiste: 113 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00004842
CAS-numero: 626-04-0
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to white to light yellow Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %