Docetaxel 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO456262500EA 268 EUR
ACRO456262500 ACRO456260010
Docetaxel 98%
Docetaxel
Kaava: C₄₃H₅₃NO₁₄
MW: 807,89 g/mol
Sulamispiste: 186…192 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00800737
CAS-numero: 114977-28-5
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤6 %
HPLC ≥97.5 %