Sypermetriini 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
ACRO456310250EA 374 EUR
ACRO456310250 ACRO456311000 ACRO456310050
Sypermetriini 98%
Sypermetriini
Kaava: C₂₂H₁₉Cl₂NO₃
MW: 416,3 g/mol
Tiheys: 1,12 g/cm³
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00055328
CAS-numero: 52315-07-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 % (Mixture of isomers)