2-(Isocyanatomethyl)furan 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
ACRO456490010EA 67.8 EUR
ACRO456490010 ACRO456490050
2-(Isocyanatomethyl)furan 97%
2-(Isocyanatomethyl)furan
Kaava: C₆H₅NO₂
MW: 123,11 g/mol
Sulamispiste: 157…158 °C
Tiheys: 1,148 g/cm³
Leimahduspiste: 54,5 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD03180268
CAS-numero: 71189-15-6
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4750 to 1.4770 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %