3-Amino-2,2-dimethyl-1-propanol 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
|
Varoitus
|
ACRO457430250EA
273
EUR
ACRO457430250
3-Amino-2,2-dimethyl-1-propanol 97%
3-Amino-2,2-dimethyl-1-propanol
Kaava:
C₅H₁₃NO Sulamispiste: 70 °C Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00059847 CAS-numero: 26734-09-8 |
Testitulosten erittely
Appearance | Colorless to white to light yellow Liquid or low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |