1,4-Phenylene diisocyanide 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
|
Varoitus
|
ACRO457080010EA
348
EUR
ACRO457080010
1,4-Phenylene diisocyanide 97%
1,4-Phenylene diisocyanide
Kaava:
C₈H₄N₂ MW: 128,13 g/mol Sulamispiste: 165…166 °C Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00012383 CAS-numero: 935-16-0 |
Testitulosten erittely
Appearance | Off-white to brown Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |