2-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO457590250EA 325 EUR
ACRO457590250
2-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid 98%
2-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid
Kaava: C₇H₅FO₃
MW: 156,1112 g/mol
Sulamispiste: 187…188 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01310985
CAS-numero: 65145-13-3
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %