4-Bromoisoxazole 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO458730050EA 111 EUR
ACRO458730050 ACRO458730010
4-Bromoisoxazole 95%
4-Bromoisoxazole
Kaava: C₃H₂BrNO
MW: 147,9600 g/mol
Sulamispiste: 39…41 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD02179569
CAS-numero: 97925-43-4
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 43 °C
GC ≥94.0 %