Amorolfine hydrochloride 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
|
Varoitus
|
ACRO458750010EA
193
EUR
ACRO458750010
ACRO458752500
ACRO458750050
Amorolfine hydrochloride 98%
Amorolfine hydrochloride
Kaava:
C₂₁H₃₅NO Sulamispiste: 221…223 °C Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00903738 CAS-numero: 78613-38-4 UN: 3077 ADR: 9,III |
Testitulosten erittely
Appearance | White to light yellow to beige Crystalline powder or powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 206 to 211 °C |
HPLC | ≥98.5 % |