8-Bromoisoquinoline 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
ACRO458760010EA 61 EUR
ACRO458760010 ACRO458760050
8-Bromoisoquinoline 97%
8-Bromoisoquinoline
Kaava: C₉H₆BrN
Sulamispiste: 78…81 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD04973298
CAS-numero: 63927-22-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to light brown Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 74 to 82 °C
GC ≥96.0 %