Abacavir sulphate 99%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
ACRO458860010EA 61.4 EUR
ACRO458860010 ACRO458860050
Abacavir sulphate 99%
Abacavir sulphate
Storage Temperature: Jääkaappi
CAS-numero: 188062-50-2
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 %
HPLC ≥98.5 %