Pyrrolidine-3-carboxylic acid 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
ACRO459110010EA 91.9 EUR
ACRO459110010 ACRO459110050
Pyrrolidine-3-carboxylic acid 98%
Pyrrolidine-3-carboxylic acid
Kaava: C5H9NO2
MW: 115,1305 g/mol
Sulamispiste: 182…184 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01318699
CAS-numero: 59378-87-9
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to light orange Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥50.86 to ≤53.47 % Carbon
Elemental Analysis ≥11.86 to ≤12.47 % Nitrogen