Chelidamic acid hydrate 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
|
Varoitus
|
ACRO458870250EA
358
EUR
ACRO458870250
ACRO458870010
ACRO458870050
Chelidamic acid hydrate 97%
Chelidamic acid hydrate
Kaava:
C₇H₅NO₅·xH₂O MW: 183,12 g/mol (anhy) Sulamispiste: 265…270 °C (haj. lämpötila) Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00066478 CAS-numero: 138-60-3 |
Testitulosten erittely
Appearance | White to brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤10 % |
HPLC | ≥96.0 % |