Anabasine 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
ACRO458980010EA 300 EUR
ACRO458980010 ACRO458980050
Anabasine 97%
Anabasine
Kaava: C₁₀H₁₄N₂
MW: 162,236 g/mol
Kiehumispiste: 270…272 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: 9 °C
Tiheys: 1,046 g/cm³
Leimahduspiste: 93 °C
Storage Temperature: Pakastin
MDL numero: MFCD00006370
CAS-numero: 13078-04-1
UN: 3140
ADR: 6.1,II
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %