1,5-Anhydro-D-sorbitol 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
ACRO459910010EA 496 EUR
ACRO459910010 ACRO459912500
1,5-Anhydro-D-sorbitol 97%
1,5-Anhydro-D-sorbitol
Kaava: C₆H₁₂O₅
MW: 164,16 g/mol
Sulamispiste: 141…144 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00067386
CAS-numero: 154-58-5
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 140 to 145 °C
Elemental Analysis ≥42.14 to ≤45.66 % Carbon