Estriol 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
ACRO460490010EA 114 EUR
ACRO460490010 ACRO460490050
Estriol 97%
Estriol
Kaava: C₁₈H₂₄O₃
Sulamispiste: 280…282 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003691
CAS-numero: 50-27-1
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥96.0 %
Specific optical rotation +54° to +62° (20°C, 589 nm) (0.4 % in Dioxane)