2-Ethylbenzaldehyde 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
ACRO460550050EA 116 EUR
ACRO460550050 ACRO460550250
2-Ethylbenzaldehyde 97%
2-Ethylbenzaldehyde
Kaava: C₉H₁₀O
MW: 134,1751 g/mol
Kiehumispiste: 209 °C
Tiheys: 1,02 g/cm³
Leimahduspiste: >110 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD02261766
CAS-numero: 22927-13-5
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %