Chlorthalidone 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
ACRO460932500EA 180 EUR
ACRO460932500 ACRO460930010
Chlorthalidone 98%
Chlorthalidone
Kaava: C₁₄H₁₁ClN₂O₄S
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00036257
CAS-numero: 77-36-1
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105°C)
HPLC ≥97.5 %