Rifabutin 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO461210050EA 621 EUR
ACRO461210050 ACRO461210010
Rifabutin 98%
Rifabutin
Kaava: C₄₆H₆₂N₄O₁₁
Storage Temperature: Pakastin
MDL numero: MFCD00866816
CAS-numero: 72559-06-9
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Red to violet Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2.5 %
HPLC ≥97.5 %