Febuxostat 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
ACRO461580050EA 363 EUR
ACRO461580050 ACRO461580010
Febuxostat 98%
Febuxostat
Kaava: C₁₆H₁₆N₂O₃S
Sulamispiste: 209 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00871598
CAS-numero: 144060-53-7
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 207 to 211 °C
HPLC ≥97.5 %