1,8-Diazafluoren-9-one
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO461310010EA 337 EUR
ACRO461310010 ACRO461310050
1,8-Diazafluoren-9-one
1,8-Diazafluoren-9-one
Kaava: C₁₁H₆N₂O
Sulamispiste: 229…233 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00082335
CAS-numero: 54078-29-4
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Yellow to orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 %
Dye content ≥70.0 %