Ethynylestradiol 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
ACRO461550010EA 130 EUR
ACRO461550010 ACRO461550050
Ethynylestradiol 98%
Ethynylestradiol
Kaava: C₂₀H₂₄O₂
MW: 296,41 g/mol
Sulamispiste: 180…188 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00003690
CAS-numero: 57-63-6
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 181 to 185 °C
HPLC ≥97.5 %