Cilnidipine 99%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
ACRO461750050EA 162 EUR
ACRO461750050 ACRO461750010
Cilnidipine 99%
Cilnidipine
Kaava: C₂₇H₂₈N₂O₇
MW: 492,53 g/mol
Sulamispiste: 110 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00865853
CAS-numero: 132203-70-4
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Off-white to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 108 to 112 °C
Loss on drying ≤1 %
HPLC ≥98.5 %