Fenofibrate 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO461781000EA 494 EUR
ACRO461781000 ACRO461780050 ACRO461780250
Fenofibrate 98%
Fenofibrate
Kaava: C₂₀H₂₁ClO₄
Sulamispiste: 79…82 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00133314
CAS-numero: 49562-28-9
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 79 to 83 °C
Loss on drying ≤0.5 % (60 °C) (vacuum)
HPLC ≥97.5 %