Triclabendazole 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
ACRO461960050EA 248 EUR
ACRO461960050 ACRO461960010
Triclabendazole 98%
Triclabendazole
Kaava: C₁₄H₉Cl₃N₂OS
Sulamispiste: 175…176 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00864519
CAS-numero: 68786-66-3
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to light yellow Crystallinje powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 175 to 180 °C
Loss on drying ≤1 % (1 g, 105 °C, 6 h)
HPLC ≥97.5 %