Näytteenottimet, kertakäyttöiset, LiquiThief
Toimittaja: Sampling Systems
LiquiThief
300-0290EA 701 EUR
300-0290 300-2032 300-2001 300-2000 300-2003 300-2002 300-2005 300-2004
Näytteenottimet, kertakäyttöiset, LiquiThief
Näytteenottimet Näytteenottimet, kertakäyttöiset
Disposable liquid samplers designed for a high number of liquids and low viscosity testing applications.
  • No risk of cross- contamination - can be used straight from the bag
  • Silicone seal for improved sampling performance
  • Assembled and packed in a Class 100 000 cleanroom
Designed for taking fast sterile samples from tanks, kegs, and containers in pharmaceutical, food, chemical, cosmetic, and biotechnology industries.
Sertifikaatit: FDA, EU 10/2011 and EC 1935/2004 conformity. BSE-/TSE-free. Full batch traceability, ATEX rated.
Tilaustiedot: Pre-sterilised versions are available.
Pakkaus: Jokainen näytteenotin on yksittäispakattu.