Buffer solutions, colour coded, Fluka™
Toimittaja: Honeywell Research Chemicals
Fluka™
33666-500MLEA
42.79
EUR
33666-500ML
33666-6X500ML
33665-1L
33668-1L
33666-1L
33667-1L
33668-6X1L
33665-500ML
33666-10L-VP
33665-6X500ML
33665-6X1L
33665-10L-VP
33668-10L-VP
33667-6X1L
33666-5L-VP
33667-5L-VP
33668-500ML
33666-6X1L
33665-5L-VP
33668-6X500ML
Buffer solutions, colour coded, Fluka™
Biokemialliset puskuriliuokset
pH-puskuriliuokset