4-Metoksikanelihappo ≥99%
Toimittaja: Alfa Aesar
Varoitus
H60144.14EA 137 EUR
H60144.14 H60144.22
4-Metoksikanelihappo ≥99%
4-Metoksikanelihappo
Purity: 99%
CAS No.: 830-09-1
Molecular Formula: C10H10O3
Formula Weight: 178.18
Melting Point: 170-173°
MDL No.: MFCD00004398
Kaava: C₁₀H₁₀O₃
MW: 178,18 g/mol
Sulamispiste: 170…173 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00004398
CAS-numero: 830-09-1
EINECS: 212-594-0