Hait: Anaerobiset järjestelmät
Anaerobisessa viljelyssä kasvuolosuhteista pyritään poistamaan happi mahdollisimman tehokkaasti, jotta hapettomassa olosuhteessa kasvavat mikrobit pystyvät lisääntymään. Anaerobiviljely voidaan suorittaa joko sitä varten kehitetyssä anaerobikaapissa tai yksinkertaisimmillaan anaerobiastiassa (anaerobikolvissa), josta poistetaan happi. Anaerobiset olosuhteet saadaan kehitettyä joko kemiallisten kaasunkehittimien tai kaasun vaihdon avulla, jolloin anaerobikaappi tai anaerobikolvi huuhdellaan anaerobikaasuseoksella, jossa on 10% CO₂, 10% H₂ ja 80% N₂.
Anaerobisessa viljelyssä kasvuolosuhteista pyritään poistamaan happi mahdollisimman tehokkaasti, jotta hapettomassa olosuhteessa kasvavat mikrobit pystyvät lisääntymään. Anaerobiviljely voidaan suorittaa joko sitä varten kehitetyssä anaerobikaapissa tai yksinkertaisimmillaan anaerobiastiassa (anaerobikolvissa), josta poistetaan happi. Anaerobiset olosuhteet saadaan kehitettyä joko kemiallisten kaasunkehittimien tai kaasun vaihdon avulla, jolloin anaerobikaappi tai anaerobikolvi huuhdellaan anaerobikaasuseoksella, jossa on 10% CO₂, 10% H₂ ja 80% N₂.
15  results were found
SearchResultCount:"15"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Anaerocult® system is a reliable and established system for the cultivation of obligate and facultative anaerobes. The Anaerocult® system is based on ...
MSDS Tarjous
Toimittaja: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Kuvaus: The jar is designed for use with AnaeroGen/CampyGen sachet and will hold up to 12 plates.
Tuoteluettelon nro: (710-1964)
Toimittaja: BIOTOOL AG
Kuvaus: The PetriSphere anaerobic gas system is suitable for the culturing of anaerobic, microaerophilic and capnophilic bacteria in common anaerobic jars. At...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (DOWIA08400)
Toimittaja: DON WHITLEY SCIENTIFIC LTD
Kuvaus: The A135 is ideal for studies where a variety of equipment needs to be used within an anaerobic environment.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (710-0912)
Toimittaja: DON WHITLEY SCIENTIFIC LTD
Kuvaus: The Whitley A85 Anaerobic Workstation has been created to enable both research and clinical scientists to carry out microbial manipulation within a se...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: DON WHITLEY SCIENTIFIC LTD
Kuvaus: Nämä anaerobiastiat on valmistettu kestävästä ruostumattomasta teräksestä, ja ne ovat helppokäyttöisiä.
Tuoteluettelon nro: (DOWIA09000)
Toimittaja: DON WHITLEY SCIENTIFIC LTD
Kuvaus: The A25 is a truly compact workstation equipped with many unique features to ensure easy and efficient use and to guarantee that the very best anaerob...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: DON WHITLEY SCIENTIFIC LTD
Kuvaus: Sample manipulation within a secure anaerobic environment is now as easy as working aerobically at the laboratory bench.
Tuoteluettelon nro: (710-1698)
Toimittaja: DON WHITLEY SCIENTIFIC LTD
Kuvaus: The Whitley jar gassing system provides perfect conditions for growing anaerobes in jars in just 2 minutes, and microaerophiles in 15 seconds.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (DOWIA09020)
Toimittaja: DON WHITLEY SCIENTIFIC LTD
Kuvaus: The A155 is the largest workstation in the Whitley Workstation range – 350mm taller than the A55.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (710-0913)
Toimittaja: DON WHITLEY SCIENTIFIC LTD
Kuvaus: The Whitley A45 Anaerobic Workstation is 50% larger than a Whitley A35 and has three ports to provide convenient access to the entire incubation and w...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (DOWIA07760)
Toimittaja: DON WHITLEY SCIENTIFIC LTD
Kuvaus: The Whitley A55 has a chamber size twice the width of an A35, with a huge working and incubation area and airlocks at both ends.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (DOWIA07400)
Toimittaja: DON WHITLEY SCIENTIFIC LTD
Kuvaus: The A95 Workstation has a huge capacity of up to 1120×90mm Petri dishes, depending upon the way you choose to configure your working and incubation ar...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: BEHR
Kuvaus: behrotest® serial extraction devices are the economical and user-friendly solution for classic Soxhlet and fat extraction. With behr hydrolysis units ...
Tuoteluettelon nro: (BEHRB00217739)
Toimittaja: BEHR
Kuvaus: behrotest® serial extraction devices are the economical and user-friendly solution for classic Soxhlet and fat extraction.
With behr hydrolysis u...
UOM: 1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom