Hait: Mikrotomit ja mikrotomin terät
Mikrotomin avulla leikataan biologisia solu-, solukko- tai kudosnäytteitä muutaman mikrometrin paksuisiksi leikkeiksi mikroskopointia varten. Mikrotomin teriä on saatavana matalaa ja korkeaa mallia.  Mikrotomin veitsiä on saatavana usealta toimittajalta.
Mikrotomin avulla leikataan biologisia solu-, solukko- tai kudosnäytteitä muutaman mikrometrin paksuisiksi leikkeiksi mikroskopointia varten. Mikrotomin teriä on saatavana matalaa ja korkeaa mallia. Mikrotomin veitsiä on saatavana usealta toimittajalta.
7  results were found
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: LEICA HISTOLOGY
Kuvaus: Mikrotomiterät, DB80 LX, Premium, matala
Tuoteluettelon nro: (631-0545)
Toimittaja: Slee
Kuvaus: The CUT 6062 is a fully automated rotary microtome equipped with maintenance-free caged roller bearing guide ways and micrometre feed mechanism to pro...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (631-0542)
Toimittaja: Slee
Kuvaus: The CUT 5062 is a semi-automated rotary microtome designed for paraffin sections.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Slee
Kuvaus: This instrument is equipped with a fully automatic rotary microtome with extremely high mechanical stability, tolerance-free roller guides, and state ...
Tuoteluettelon nro: (PERS72-0114-0000)
Toimittaja: PERSONNA MEDICAL
Kuvaus: Personna Plus® microtome blades with MicroCoat® coating.
UOM: 1 * 50 Items
Tuoteluettelon nro: (720-1964)
Toimittaja: Slee
Kuvaus: The CUT 4062 is a manual rotary microtome equipped with maintenance-free caged roller bearing guide ways and micrometre feed mechanism to provide the ...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (631-0561)
Toimittaja: Slee
Kuvaus: Floorstanding cryostat, Leikkauspaksuus: 0,5 − 100 μm, Leikkauksen veto: 57 mm, Näytteen enimmäiskoko: 28 mm, 600×680×1130 mm, 110 kg
UOM: 1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom