Petrimaljat, nelikulmaiset, Nunc™
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
734-2179EA 284 EUR
734-2179 734-1342
Petrimaljat, nelikulmaiset, Nunc™
Soluviljelyalustat Petrimaljat, nelikulmaiset
Polystyreeniä, steriili, mukana kansi. Soveltuu kloonauskokeiden suurten pesäkemäärien seulontaan. Matalat astiat on suunniteltu genomiikan seulontoihin ja pesäkkeiden poimintaan.
  • Voidaan käyttää bakteerien ja sienien viljelyyn, soveltuu myös agar-diffuusioanalyyseihin
  • Voidaan käyttää MicroWell™-levyjen inkubaatiossa kosteuskammiona
  • Märällä suodatinpaperilla vuorattuna petrimaljoja voidaan käyttää myös inkubointikammiona in situ -hybridisaatiossa
  • Suuri kasvatusala
  • Matala astia sopii robottikäyttöön