Sorbents, LiChrosorb®
Toimittaja: Merck
1.09334.0010EA 1140 EUR
1.09334.0010 1.09309.0010 1.09332.0010 1.09333.0010 1.09318.0100 1.09318.0010
Sorbents, LiChrosorb®
HPLC- ja TLC, Täytemateriaalit Kromatografiakolonnien täytemateriaalit
LiChrosorb® is an irregular shaped silica sorbent. LiChrosorb® packing materials offer the compete programme of non-polar derivatives (RP-8, RP-18, RP-select B) and polar derivatives (Si 60 and Si 100).