  • Kriteerit
    • In Stock (9)
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Lasivilla ja puuvillavanu
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"16"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  Merck
Kuvaus:   Glass wool, Fiberglass, valkoinen, 250 g
Tuoteluettelon nro: (24950.152)
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   VWR®, Silica wool, technical, Fiberglass, valkoinen, 50 g
UOM:  1 * 50 g
Tuoteluettelon nro: (734-2671)
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Thorough machine processing provides consistent uniformity of shape and size for maximum efficacy in vial plugging. These high quality balls are very ...
UOM:  1 * 2.000 Items
Toimittaja:  TECHNICAL QUARTZ SOLUTIONS GMB
Kuvaus:   Quartz wool, Fiberglass, valkoinen, 1000 g
Toimittaja:  MACHEREY-NAGEL
Kuvaus:   Filter aids transform difficult precipitates and colloidal particles into a form which can be easily filtered. When slimy and strongly lyophilic, swel...
Toimittaja:  MACHEREY-NAGEL
Kuvaus:   This glass wool can be used for GC liners, packed GC columns etc.
Toimittaja:  ISMATEC PART OF COLE PARMER
Kuvaus:   Degreased cotton for pipettes, in bag on reels
Toimittaja:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Kuvaus:   Erittäin hienojakoinen
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 16
  1  2  Seuraava