Tarjouskoodillisten tuotteiden hinnat eivät näy tällä hetkellä oikein verkkokaupassa - korjaamme vikaa.
  • Tuoteluettelo
  • Kriteerit
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
Faucets and Sinks
SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"13"
  Luettelonäkymä Easy View (new)
Lajittelujärjestys:
Tuoteluettelon nro: (331582B)
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   PP, white, 3/4" screw thread
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   White drum taps made of HDPE, with screw thread.
Tuoteluettelon nro: (332862K)
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   PE, white, 3/4" screw thread
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  VWR Chemicals
Kuvaus:   PE, vented, for use with plastic jerricans with external thread (DIN 42).
Toimittaja:  KOETTERMANN
Kuvaus:   Swivel water taps are sealed by EPDM (ethylene propylene diene terpolymer) or ceramic.
Toimittaja:  KOETTERMANN
Kuvaus:   Bench mounted gas tops are sealed by EPDM (ethylene propylene diene terpolymer) which is extremely durable synthetic rubber roofing membrane.
Toimittaja:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Kuvaus:   These drain taps are made of borosilicate glass and are used for aspirator bottles.
Toimittaja:  JUSTRITE MANUFACTURING CO
Kuvaus:   These faucets can be simply placed on your drum for leakproof dispensing of flammable liquids. The brass construction with a polytetrafluoroethylene (...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 13
  1  2  Seuraava