Hait: L(-)-tryptofaani
15  results were found
SearchResultCount:"15"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: Merck
Kuvaus: L(-)-tryptofaani, Millipore®
Tuoteluettelon nro: (28821.131)
Toimittaja: VWR Chemicals
Kuvaus: L(-)-tryptofaani ≥99% biokemiaan
UOM: 1 * 25 g
Toimittaja: PanReac AppliChem
Kuvaus: L(-)-tryptofaani
Toimittaja: Apollo Scientific
Kuvaus: USP, pyrogen free
Toimittaja: TCI EUROPE
Kuvaus: L(-)-tryptofaani ≥98.5% (by HPLC, titration analysis)
Toimittaja: MP Biomedicals
Kuvaus: L-Tryptophan is an amino acid precursor of serotonin and melatonin.
Tuoteluettelon nro: (6540-100)
Toimittaja: Merck Millipore (Calbiochem‎)
Kuvaus: L(-)-tryptofaani, Millipore®
UOM: 1 * 100 g
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: L(-)-tryptofaani cell culture reagent
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: L(-)-tryptofaani ≥99%
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: L(-)-tryptofaani 98.5-101.5% (dry basis)
Tuoteluettelon nro: (USBIT9020-05-100)
Toimittaja: US Biological
Kuvaus: L(-)-tryptofaani
UOM: 1 * 100 g
Tuoteluettelon nro: (1.08396.1000)
Toimittaja: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Kuvaus: L-Tryptophan, EMPROVE® exp Ph. Eur., BP, JPC suitable for use as excipient, SAFC®
UOM: 1 * 1 kg
MSDS
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: L(-)-tryptofaani 99%
Tuoteluettelon nro: (PROOMM0172.00)
Toimittaja: LGC Standards PROMOCHEM
Kuvaus: L(-)-tryptofaani
UOM: 1 * 500 mg
Toimittaja: Molekula
Kuvaus: L(-)-tryptofaani
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom