Hait: Malonihappo
8  results were found
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Malonihappo syntetiikkaan
Toimittaja: TCI EUROPE
Kuvaus: Malonihappo
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Malonihappo ≥99%
Toimittaja: Apollo Scientific
Kuvaus: Malonihappo
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Malonihappo 99%
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Malonihappo ≥99.5%, Reagent Grade
Tuoteluettelon nro: (EHERC14731000)
Toimittaja: EHRENSTORFER GMBH
Kuvaus: Malonihappo
UOM: 1 * 0,25 g
Tuoteluettelon nro: (MOLEM13843683)
Toimittaja: Molekula
Kuvaus: Malonihappo
UOM: 1 * 1 kg
MSDS
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom